Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylenglycol 2.000 | Avantor

Polyethylenglycol 2.000

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Polyethylenglycol 2.000
Artikelnr. B22181.0B
CAS Nummer:  25322-68-3
Polyethylenglycol 2.000
Polyethylenglycol 2.000

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g

CAS Nummer:  25322-68-3
Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611

Synonyme:  PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
  • CAS Nummer:25322-68-3
  • Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
  • MDL-Nummer:MFCD00081839
  • Molekulargewicht:2000 g/mol
  • Merck-Index:14,7568
  • Schmelzpunkt:53…55 °C
  • Dichte:1,21 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:250 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-038-2

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g

Spezifikationen