AuftragsverfolgungKontakt
Digoxin 96%
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. B21902.14
Giftig
Digoxin 96%
Artikelnr. B21902.14
CAS Nummer:  20830-75-5
Digoxin 96%
Digoxin 96%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  20830-75-5
Preis
1 910,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
  • CAS Nummer:20830-75-5
  • Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003674
  • Molekulargewicht:780.95 g/mol
  • Merck-Index:14,3167
  • Schmelzpunkt:∼ 250 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:∼ 250 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen