Digoxin 96%
Glass bottle for solids, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
- CAS Nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-Nummer:MFCD00003674
- Molekulargewicht:780.95 g/mol
- Merck-Index:14,3167
- Schmelzpunkt:∼ 250 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:∼ 250 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g