AuftragsverfolgungKontakt
Chlorphenolrot | Avantor
Chlorphenolrot
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. B21623.06
Reizend
Chlorphenolrot
Artikelnr. B21623.06
CAS Nummer:  4430-20-0
Chlorphenolrot
Chlorphenolrot
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  4430-20-0
Preis
46,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Synonyme:  3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
  • CAS Nummer:4430-20-0
  • Formel:C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005877
  • Molekulargewicht:423.27 g/mol
  • Schmelzpunkt:∼261 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:224-619-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.