AuftragsverfolgungKontakt
Dibenzyldiselenid 95% | Avantor
Dibenzyldiselenid 95%
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. B21278.14
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Dibenzyldiselenid 95%
Artikelnr. B21278.14
CAS Nummer:  1482-82-2
Dibenzyldiselenid 95%
Dibenzyldiselenid 95%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  1482-82-2
Preis
496,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 1482-82-2 Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5 Formula Weight: 340.18 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 1877745 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00004767
  • CAS Nummer:1482-82-2
  • Formel:C₁₄H₁₄Se₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004767
  • Molekulargewicht:340.19 g/mol
  • Schmelzpunkt:91…93 °C
  • Dichte:1,67 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3283
  • ADR:6.1,III
  •  :Dichte: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g