AuftragsverfolgungKontakt
Iod ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
  A12278.30
Iod ≥99%
  A12278.30
 :  7553-56-2
Iod ≥99%
Iod ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
 :  7553-56-2
99,70 €
1 * 250 g
Purity: 99+% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Flash Point: None Physical Form: Cryst solid Density: 4.930 Appearance: Grey to purple Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. Beilstein Reference: 969212 Merck Reference: 14,5014 UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
  •  :7553-56-2
  •  :I₂
  •  :MFCD00011355
  •  :253.81 g/mol
  •  :14,5014
  •  :184,3 °C (1013 hPa)
  •  :114 °C
  •  :4,9 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-442-4
  •  :3495
  •  :8,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g