Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Iod ≥99% | Avantor

Iod ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Artikelnr. A12278.0B
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Iod ≥99%
Artikelnr. A12278.0B
CAS Nummer:  7553-56-2
Iod ≥99%
Iod ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g

CAS Nummer:  7553-56-2
Preis
321,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Flash Point: None Physical Form: Cryst solid Density: 4.930 Appearance: Grey to purple Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. Beilstein Reference: 969212 Merck Reference: 14,5014 UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355

  • CAS Nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011355
  • Molekulargewicht:253.81 g/mol
  • Merck-Index:14,5014
  • Siedepunkt:184,3 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:114 °C
  • Dichte:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g

Spezifikationen