AuftragsverfolgungKontakt
Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
  A11806.22
Nitromethan ≥98%
  A11806.22
 :  75-52-5
Nitromethan ≥98%
Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
 :  75-52-5
35,90 €
1 * 100 g
Purity: 98+% CAS No.: 75-52-5 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 61.04 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3820 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -29° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 1698205 Merck Reference: 14,6611 UN No.: 1261 MDL No.: MFCD00007400
  •  :75-52-5
  •  :CH₃NO₂
  •  :MFCD00007400
  •  :61.04 g/mol
  •  :14,6611
  •  :101 °C
  •  :–29 °C
  •  :1,130
  •  :35 °C (95 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-876-6
  •  :1261
  •  :3,II
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g