AuftragsverfolgungKontakt
Nitromethan ≥98% | Avantor
Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
Artikelnr. A11806.0E
Entzündlich
Reizend
Nitromethan ≥98%
Artikelnr. A11806.0E
CAS Nummer:  75-52-5
Nitromethan ≥98%
Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  75-52-5
Preis
255,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 75-52-5 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 61.04 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3820 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -29° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 1698205 Merck Reference: 14,6611 UN No.: 1261 MDL No.: MFCD00007400
  • CAS Nummer:75-52-5
  • Formel:CH₃NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007400
  • Molekulargewicht:61.04 g/mol
  • Merck-Index:14,6611
  • Siedepunkt:101 °C
  • Schmelzpunkt:–29 °C
  • Dichte:1,130
  • Blitzpunkt:35 °C (95 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.