AuftragsverfolgungKontakt
Caprinaldehyd 96%
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. A11656.AP
Reizend
Caprinaldehyd 96%
Artikelnr. A11656.AP
CAS Nummer:  112-31-2
Caprinaldehyd 96%
Caprinaldehyd 96%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  112-31-2
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 112-31-2 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4280 Melting Point: -5° Boiling Point: 207-209° Beilstein Reference: 1362530 MDL No.: MFCD00007031
Synonyme:  Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
  • CAS Nummer:112-31-2
  • Formel:C₁₀H₂₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00007031
  • Molekulargewicht:156.27 g/mol
  • Siedepunkt:207…209 °C
  • Schmelzpunkt:–5 °C
  • Dichte:0,828
  • Blitzpunkt:85 °C (185 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-957-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Spezifikationen