Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Caprinaldehyd 96% | Avantor

Caprinaldehyd 96%

Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. A11656.AE
Reizend
Caprinaldehyd 96%
Artikelnr. A11656.AE
CAS Nummer:  112-31-2
Caprinaldehyd 96%
Caprinaldehyd 96%

Glasflasche, 100 mL

CAS Nummer:  112-31-2
Preis
35,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Purity: 96% CAS No.: 112-31-2 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4280 Melting Point: -5° Boiling Point: 207-209° Beilstein Reference: 1362530 MDL No.: MFCD00007031

Synonyme:  Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
  • CAS Nummer:112-31-2
  • Formel:C₁₀H₂₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00007031
  • Molekulargewicht:156.27 g/mol
  • Siedepunkt:207…209 °C
  • Schmelzpunkt:–5 °C
  • Dichte:0,828
  • Blitzpunkt:85 °C (185 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-957-4
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.