AuftragsverfolgungKontakt
Mesitylen ≥98%
Mesitylen ≥98%
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. A11323.AP
Entzündlich
Reizend
Umwelt
Mesitylen ≥98%
Artikelnr. A11323.AP
CAS Nummer:  108-67-8
Mesitylen ≥98%
Mesitylen ≥98%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  108-67-8
Preis
71,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 108-67-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Unpleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 906806 Merck Reference: 14,5907 UN No.: 2325 MDL No.: MFCD00008538
Synonyme:  1,3,5-Trimethylbenzene
  • CAS Nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008538
  • Molekulargewicht:120.19 g/mol
  • Merck-Index:14,5907
  • Siedepunkt:163…165 °C
  • Schmelzpunkt:–45 °C
  • Dichte:0,865
  • Blitzpunkt:44 °C (111 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-604-4
  • UN:2325
  • ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL