Mesitylen ≥98%
Glasflasche, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 108-67-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Unpleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 906806 Merck Reference: 14,5907 UN No.: 2325 MDL No.: MFCD00008538
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzene
- CAS Nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00008538
- Molekulargewicht:120.19 g/mol
- Merck-Index:14,5907
- Siedepunkt:163…165 °C
- Schmelzpunkt:–45 °C
- Dichte:0,865
- Blitzpunkt:44 °C (111 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-604-4
- UN:2325
- ADR:3,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA11323
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL