Mesitylen ≥98%
Glasflasche, 2.500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 108-67-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Unpleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 906806 Merck Reference: 14,5907 UN No.: 2325 MDL No.: MFCD00008538
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzene
- CAS Nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00008538
- Molekulargewicht:120.19 g/mol
- Merck-Index:14,5907
- Siedepunkt:163…165 °C
- Schmelzpunkt:–45 °C
- Dichte:0,865
- Blitzpunkt:44 °C (111 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-604-4
- UN:2325
- ADR:3,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA11323
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2.500 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.