AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Catalog # A11313.36
Corrosive
Flammable
Health
Irritant
Paraformaldehyd ≥97%
Catalog # A11313.36
CAS Number:  30525-89-4
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Number:  30525-89-4
Price
36,70 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Polyoxymethylene
  • CAS Number:30525-89-4
  • Formula:(CH₂O)n
  • MDL Number:MFCD00133991
  • Merck Index:14,7025
  • Boiling Pt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Melting Pt:120…170 °C (Zersetzung)
  • Density:1,30
  • Flash Pt:71 °C (159 °F)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g