Paraformaldehyd ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
: Polyoxymethylene
- :30525-89-4
- :(CH₂O)n
- :MFCD00133991
- :14,7025
- :135…136 °C (13 mmHg)
- :120…170 °C (Zersetzung)
- :1,30
- :71 °C (159 °F)
- :Raumtemperatur
- :200-001-8
- :2213
- :4.1,III
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g