AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd ≥97% | Avantor
Paraformaldehyd ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
Artikelnr. A11313.0E
Ätzend
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Paraformaldehyd ≥97%
Artikelnr. A11313.0E
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
  • Merck-Index:14,7025
  • Siedepunkt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Schmelzpunkt:120…170 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,30
  • Blitzpunkt:71 °C (159 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.