Paraformaldehyd ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxymethylene
- CAS Nummer:30525-89-4
- Formel:(CH₂O)n
- MDL-Nummer:MFCD00133991
- Merck-Index:14,7025
- Siedepunkt:135…136 °C (13 mmHg)
- Schmelzpunkt:120…170 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,30
- Blitzpunkt:71 °C (159 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-001-8
- UN:2213
- ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10.000 g