AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Mannose ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
D(+)-Mannose ≥99%
Artikelnr. A10842.22
CAS Nummer:  3458-28-4
D(+)-Mannose ≥99%
D(+)-Mannose ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 3458-28-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-133° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1564373 Merck Reference: 14,5747 Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00064122
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064122
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:14,5747
  • Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:127…133 °C
  • Dichte:1,54
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:222-392-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen