AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyharnstoff ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. A10831.14
Gesundheit
Hydroxyharnstoff ≥98%
Artikelnr. A10831.14
CAS Nummer:  127-07-1
Hydroxyharnstoff ≥98%
Hydroxyharnstoff ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  127-07-1
Preis
350,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Synonyme:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Nummer:127-07-1
  • Formel:CH₄N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007943
  • Molekulargewicht:76.05 g/mol
  • Merck-Index:14,4848
  • Siedepunkt:296 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:∼ 140 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:∼ 140 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-821-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Spezifikationen