Hydroxyharnstoff ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- :127-07-1
- :CH₄N₂O₂
- :MFCD00007943
- :76.05 g/mol
- :14,4848
- :296 °C (1013 hPa)
- :∼ 140 °C (Zers.)
- :∼ 140 °C (Zersetzung)
- :Raumtemperatur
- :204-821-7
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g