AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyharnstoff ≥98%
Hydroxyharnstoff ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Catalog # A10831.03
Health
Hydroxyharnstoff ≥98%
Catalog # A10831.03
CAS Number:  127-07-1
Hydroxyharnstoff ≥98%
Hydroxyharnstoff ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Number:  127-07-1
Price
33,20 €
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Synonyms:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Formula:CH₄N₂O₂
  • MDL Number:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Merck Index:14,4848
  • Boiling Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:∼ 140 °C (Zers.)
  • Melting Pt:∼ 140 °C (Zersetzung)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:204-821-7
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g
Specifications