AuftragsverfolgungKontakt
Agar, Pulver | Avantor
Agar, Pulver
Glass bottle for solids, 100 g
Agar, Pulver
Artikelnr. A10752.22
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar, Pulver
Agar, Pulver
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
52,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:14,184
  • Schmelzpunkt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.