AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Kampfer ≥98%
D(+)-Kampfer ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. A10708.22
Entzündlich
Reizend
D(+)-Kampfer ≥98%
Artikelnr. A10708.22
CAS Nummer:  464-49-3
D(+)-Kampfer ≥98%
D(+)-Kampfer ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  464-49-3
Preis
70,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 464-49-3 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Camphor-like Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 2042745 Merck Reference: 14,1732 Optical Rotation: +43° (c=10 in ethanol) UN No.: 2717 MDL No.: MFCD00064149
Synonyme:  (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
  • CAS Nummer:464-49-3
  • Formel:C₁₀H₁₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00064149
  • Molekulargewicht:152.24 g/mol
  • Merck-Index:14,1732
  • Siedepunkt:204 °C
  • Schmelzpunkt:175…180 °C
  • Dichte:0,990
  • Blitzpunkt:65 °C (149 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-355-2
  • UN:2717
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g