AuftragsverfolgungKontakt
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. A10439.36
Reizend
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Artikelnr. A10439.36
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  498-02-2
Preis
231,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 498-02-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 112-116° Boiling Point: 295-300° Merck Reference: 14,741 MDL No.: MFCD00008747
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Merck-Index:14,741
  • Siedepunkt:295…300 °C
  • Schmelzpunkt:112…116 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-854-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen