AuftragsverfolgungKontakt
Koffein ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Artikelnr. A10431.0B
Reizend
Koffein ≥99%
Artikelnr. A10431.0B
CAS Nummer:  58-08-2
Koffein ≥99%
Koffein ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
CAS Nummer:  58-08-2
Preis
147,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Synonyme:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • CAS Nummer:58-08-2
  • Formel:C₈H₁₀N₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005758
  • Molekulargewicht:194.19 g/mol
  • Merck-Index:14,1636
  • Schmelzpunkt:234…236 °C
  • Dichte:1,230
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-362-1
  • UN:1544
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g
Spezifikationen