L(-)-Prolin ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
Synonyme: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS Nummer:147-85-3
- Formel:C₅H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00064318
- Molekulargewicht:115.13 g/mol
- Merck-Index:14,7780
- Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:∼ 225 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:∼ 225 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,36
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-702-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA10199
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.