AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin ≥99% | Avantor
L(-)-Prolin ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
L(-)-Prolin ≥99%
Artikelnr. A10199.22
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin ≥99%
L(-)-Prolin ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  147-85-3
Preis
133,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:14,7780
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:∼ 225 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:∼ 225 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,36
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.