AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  A10199.14
L(-)-Prolin ≥99%
  A10199.14
 :  147-85-3
L(-)-Prolin ≥99%
L(-)-Prolin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  147-85-3
41,80 €
1 * 25 g
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
 :  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  •  :147-85-3
  •  :C₅H₉NO₂
  •  :MFCD00064318
  •  :115.13 g/mol
  •  :14,7780
  •  :245 °C (1013 hPa)
  •  :∼ 225 °C (Zers.)
  •  :∼ 225 °C (Zersetzung)
  •  :1,36
  •  :Raumtemperatur
  •  :205-702-2
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g