Aceton ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3590 Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008765
- Molekulargewicht:58.08 g/mol
- Merck-Index:14,66
- Siedepunkt:56 °C
- Schmelzpunkt:–94 °C
- Dichte:0,791
- Blitzpunkt:–17 °C (1 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2.500 mL
- Cat. No.:L10407.0F
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt