AuftragsverfolgungKontakt
Dimethyldisulfid ≥99%
Dimethyldisulfid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Catalog # L09679.0B
Flammable
Toxic
Irritant
Dimethyldisulfid ≥99%
Catalog # L09679.0B
CAS Number:  624-92-0
Dimethyldisulfid ≥99%
Dimethyldisulfid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
CAS Number:  624-92-0
Price
96,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 624-92-0 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.5253 Odour: Stench Melting Point: -85° Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730824 UN No.: 2381 MDL No.: MFCD00008561
Synonyms:  Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
  • CAS Number:624-92-0
  • Formula:C₂H₆S₂
  • MDL Number:MFCD00008561
  • Molecular Weight:94.2 g/mol
  • Boiling Pt:108…109 °C
  • Melting Pt:–85 °C
  • Density:1,046
  • Flash Pt:10 °C (50 °F)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:210-871-0
  • UN:2381
  • ADR:3,II
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g
Specifications