Stopfen, PTFE
Weiß, 29/32
Artikelnr. BOHLH937-07
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
- PTFE
- Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
- Chemikalienbeständigkeit
- FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
Zertifizierung:
Spezifikationen
- NS:29/32
- Farbe:Weiß