AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschenbrenner | Avantor
Kartuschenbrenner
Kartuschenbrenner mit Zündsicherung und 400-ml-Kartusche, Butan/Propan, 1400 °C
Artikelnr. 451-0163
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Kartuschenbrenner
Artikelnr. 451-0163
Kartuschenbrenner
Kartuschenbrenner
Kartuschenbrenner mit Zündsicherung und 400-ml-Kartusche, Butan/Propan, 1400 °C
Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahlbrenner für Propan-/Butangemisch. Für Temperaturen bis 1400 °C.
  • Mit Gashahn und Nadelventil
Ø×H: 105×215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Lieferumfang: Lieferung mit Kartusche; Nachfüllkartusche als Zubehör.
Spezifikationen
  • Max. temp.:
    1400 °C
  • Bezeichnung:
    Kartuschenbrenner mit Zündsicherung und 400-ml-Kartusche
  • Für:
    Butan/Propan
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 451-2201
    Gaskartusche, 400 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,20 €