Quality control test suspensions
Geobacillus stearothermophilus, 10 mL
Artikelnr. NAMSGP-06
Anbieter: CROSSTEX
Springe zu:
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 10 ml pro vial
- 100 dose
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:10 mL
- Bezeichnung:Geobacillus stearothermophilus
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.