AuftragsverfolgungKontakt
Universal container | Avantor
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Artikelnr. DELT309222
Anbieter:   DELTALAB
Universal container
Artikelnr. DELT309222
Anbieter:  DELTALAB
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Preis
252,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 ST
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
  • Ausführung:
    individually wrapped
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    92,5 mm
  • Seq:
    02
  • Ø Hals:
    30,8 mm