Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
2-Ethoxyethylacetat ≥98%

2-Ethoxyethylacetat ≥98%

Glasflasche, 2.500 mL
Artikelnr. A13639.0F
Gesundheit
Entzündlich
Reizend
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
Artikelnr. A13639.0F
CAS Nummer:  111-15-9
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
2-Ethoxyethylacetat ≥98%

Glasflasche, 2.500 mL

CAS Nummer:  111-15-9
Preis
76,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 111-15-9 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Fruit-like Melting Point: -62° Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 1748677 Merck Reference: 14,3751 UN No.: 1172 MDL No.: MFCD00009251

Synonyme:  Ethylglycol acetate
  • CAS Nummer:111-15-9
  • Formel:C₆H₁₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009251
  • Molekulargewicht:132.16 g/mol
  • Merck-Index:14,3751
  • Siedepunkt:155…157 °C
  • Schmelzpunkt:–62 °C
  • Dichte:0,975
  • Blitzpunkt:52 °C (126 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-839-2
  • UN:1172
  • ADR:3,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL

Spezifikationen