ERSATZ-NATRIUMLAMPE 589 NM 1 * 1 ST
Artikelnr. KRUEP1000-300
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Frequently Bought Together
NETZTEIL 100-240V AC / 5V DC 1 * 1 ST
Lieferant: EPPENDORF
Schutzfilter 5 ml für Eppendorf Research Plus 1 * 50 ST
Lieferant: EPPENDORF
Accessories for PIPETBOY acu / pro
Lieferant: Integra
VWR®, Zubehör für mechanische Pipetten
Lieferant: VWR Collection
[EN]LID'S GASKET FOR KOCH AUTOCLAVE 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Lieferant: HIRSCHMANN
Accessories for electronic dispensers, Multipette E3/E3x
Lieferant: EPPENDORF
Zubehör für Transferpette® Electronic Pipetten
Lieferant: Brand
[EN]O-RINGS FOR NOSE CONE 1 * 24 ST
Lieferant: EPPENDORF
Zubehör für accu-jet® pro
Lieferant: Brand
Whatman™ Cellulose-Blotting-Papiere, Güteklasse GB003, Whatman-Produkte (Cytiva)
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Vacuum seal PTFE / FKM
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BIOTECTOR BASE REAGENT 1 * 20 L
Lieferant: Hach
Zubehör für Wasseraufbereitung Millipore
Lieferant: Merck
[EN]BIOTECTOR ACID REAGENT WITH CATALYST 1 * 20 L
Lieferant: Hach
Zubehör für CO2-Inkubatoren, Heracell VIOS
Lieferant: Thermo Scientific