AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, einteilig | Avantor
Büchner-Trichter, einteilig
70 mm, 150 ml, 90-130 microns
  BELAF146090000
Büchner-Trichter, einteilig
  BELAF146090000
Büchner-Trichter, einteilig
Büchner-Trichter, einteilig
70 mm, 150 ml, 90-130 microns
50,90 €
1 * 1 ST
HDPE, with Fritware® porous plates.
  • Can be used with or without filter paper
  • For use below 52 °C
  • To be used with Vac-Ring™ filter seal for quick filter set up
These fast flowing funnels with sealed-in PE filter plate of coarse porosity (90 to 130 µm) offer good retention and fast flow under vacuum.
  • Platte Ø:
    70 mm
  • Porosität:
    90-130 microns
  • Kapazität:
    150 ml
  • Seq:
    02
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Material
  • BELAH389590000
    Filterdichtung, Vac-Ring™, schwarz, für Trichterstielen mit bis zu 22 mm Ø, Stärke 9,5 mm und Außen-Ø 76 mm
    Neopren
    1 * 1 ST - 141,00 €