AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates
300×300 mm, Max. 370 °C, 1800 W, Hotplate, HD 0, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
  GESTHD0
Hotplates
  GESTHD0
Hotplates
300×300 mm, Max. 370 °C, 1800 W, Hotplate, HD 0, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
972,00 €
1 * 1 ST
  • Heizfläche:
    300×300 mm
  • Heizleistung:
    1800 W
  • Temperatur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    312×312×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HD 0, aluminium alloy plate