AuftragsverfolgungKontakt
Rückschlagventile | Avantor
Rückschlagventile
Non return valve with embossed directional arrow, 6 - 8 mm ID
Artikelnr. 229-0134
Anbieter:   BURKLE
Rückschlagventile
Artikelnr. 229-0134
Anbieter:  BURKLE
Rückschlagventile
Rückschlagventile
Non return valve with embossed directional arrow, 6 - 8 mm ID
Preis
2,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar. PP, durchscheinend.
  • Druckbelastbar max. 4 bar
  • Betriebstemperatur bis +40 °C
  • Mit PP-Ventilkugel
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Non return valve with embossed directional arrow
  • Seq:
    01
  • Schlauchgröße:
    6 - 8 mm ID