AuftragsverfolgungKontakt
Transport Boxes
Transportkoffer B 13, geringes Gewicht, für eine Lage Blockständer, 395×395×280 mm
Artikelnr. SARS95.1717.011
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Transport Boxes
Artikelnr. SARS95.1717.011
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Transport Boxes
Transportkoffer B 13, geringes Gewicht, für eine Lage Blockständer, 395×395×280 mm
Preis
206,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
 : Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Transportkoffer B 13, geringes Gewicht, für eine Lage Blockständer
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    395×395×280 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS95.1712
    Superabsorber-Pack, Volumen 1,2 L, für Transportkoffer T 15 und B 17
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 84,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS95.1713
    Kreuzbodentasche, 270×270×600×0,1 mm, für transportkoffer B17
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 69,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS95.1714
    Closure clip, 220 mm, for transport case B 17
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 71,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS95.1725
    Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 78,50 €