AuftragsverfolgungKontakt
Transport Boxes
Transportkoffer B 19, ohne seitliche Auflagekanten, für Blockständer, mit Griff, 395×395×435 mm
  SARS95.1717.003
Marketsource
 :   SARSTEDT
Transport Boxes
  SARS95.1717.003
 :  SARSTEDT
Marketsource
Transport Boxes
Transportkoffer B 19, ohne seitliche Auflagekanten, für Blockständer, mit Griff, 395×395×435 mm
231,00 €
1 * 1 ST
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
 : Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
  • Bezeichnung:
    Transportkoffer B 19, ohne seitliche Auflagekanten, für Blockständer, mit Griff
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    395×395×435 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • SARS95.1712
    Superabsorber-Pack, Volumen 1,2 L, für Transportkoffer T 15 und B 17
    1 * 25 ST - 84,90 €
  •  
    Bezeichnung
  • SARS95.1713
    Kreuzbodentasche, 270×270×600×0,1 mm, für transportkoffer B17
    1 * 25 ST - 69,30 €
  •  
    Bezeichnung
  • SARS95.1714
    Closure clip, 220 mm, for transport case B 17
    1 * 25 ST - 71,30 €
  •  
    Bezeichnung
  • SARS95.1725
    Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    1 * 12 ST - 78,50 €