AuftragsverfolgungKontakt
Slide mailers
Slide mailers, Weiß, PP, 2/4
Artikelnr. SARS86.972.150
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Slide mailers
Artikelnr. SARS86.972.150
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Slide mailers
Slide mailers
Slide mailers, Weiß, PP, 2/4
Preis
116,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These mailing vessels are manufactured from polypropylene and is suitable for the safe transportation or storage of two glass microscope slides (or four if placed against each other).
  • The lid features a ventilation hole
Ordering information: Containers available with or without ventilation hole.
Packaging: 50 pieces per sachet.
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    2/4
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Slide mailers
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01