AuftragsverfolgungKontakt
Serological pipettes | Avantor
Serological pipettes
2 ml, 0,01 ml, +, Grün, Einzeln verpackt, 1000 Stück/Karton
Artikelnr. SARS86.1252.001
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Serological pipettes
Artikelnr. SARS86.1252.001
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Serological pipettes
2 ml, 0,01 ml, +, Grün, Einzeln verpackt, 1000 Stück/Karton
Preis
192,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Spezifikationen
  • Farbcode:
    Grün
  • Verpackt:
    Einzeln verpackt, 1000 Stück/Karton
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    2 ml
  • Teilung:
    0,01 ml