Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, +, Einzeln verpackt
Artikelnr. SARS86.1175.001
Marketsource
Anbieter: SARSTEDT
Springe zu:
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
- No risk of injury or infection from broken glass
- Disposable: No carry over or cross contamination
- Can be heat-sealed for sample storage and transport
- Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spezifikationen
- Verpackt:Einzeln verpackt
- Steril:+
- Kapazität:6,0 ml
- Länge:146 mm
- Seq:15
- Tropfen-Volumen:20 - 30 µl
- Graduierung:- ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.