AuftragsverfolgungKontakt
Transfer pipettes
Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, -, Lose verpackt
Artikelnr. SARS86.1175
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Artikelnr. SARS86.1175
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, -, Lose verpackt
Preis
78,90 €
Log in for availability
1 * 1.600 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specifications
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    6,0 ml
  • Länge:
    146 mm
  • Seq:
    08
  • Tropfen-Volumen:
    20 - 30 µl
  • Graduierung:
    - ml