AuftragsverfolgungKontakt
Transfer pipettes
Transfer pipettes
Transferpipette, PE-LD, Typ D, zum Einmalgebrauch, 3,5 ml, 30 - 45 µl, 155 mm, - ml, -, Lose verpackt
Catalog # SARS86.1173
Marketsource
Supplier:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Catalog # SARS86.1173
Supplier:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
Transferpipette, PE-LD, Typ D, zum Einmalgebrauch, 3,5 ml, 30 - 45 µl, 155 mm, - ml, -, Lose verpackt
Price
101,00 €
Log in for availability
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specifications
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    3,5 ml
  • Bezeichnung:
    Transferpipette, PE-LD, Typ D, zum Einmalgebrauch
  • Länge:
    155 mm
  • Seq:
    05
  • Tropfen-Volumen:
    30 - 45 µl
  • Graduierung:
    - ml