Stirring rods
Stirring rod, HDPE, 3 mm, 64 mm
Artikelnr. SARS81.971
Marketsource
Anbieter: SARSTEDT
Springe zu:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Spezifikationen
- Ø:3 mm
- Bezeichnung:Stirring rod
- Länge:64 mm
- Material:HDPE
- Seq:02
Stirring rods.