Faeces containers
Non-sterile, with screw cap, PP, 16,5 mm, 101 mm
Artikelnr. SARS80.623.111
Marketsource
Anbieter: SARSTEDT
Springe zu:
Product Details & Documents
Containers with sampling scoops enables clean and easy collection of faeces samples.
- To collect defined faeces volume of 1 ml, approximately 1 g
- Sterile or non sterile
- Labelled or opaque options available
Spezifikationen
- Ext.Ø:16,5 mm
- Typ:Non-sterile, with screw cap
- Höhe:101 mm
- Material:PP
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.