AuftragsverfolgungKontakt
Container with screw cap | Avantor
Container with screw cap
500 ml, 70 mm, 150 mm, HDPE cap, sterile, graduation up to 420 ml, Gelb, 105/case, PP
Artikelnr. SARS75.9922.813
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Container with screw cap
Artikelnr. SARS75.9922.813
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
500 ml, 70 mm, 150 mm, HDPE cap, sterile, graduation up to 420 ml, Gelb, 105/case, PP
Preis
172,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 70 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Verpackt:
    105/case
  • Typ:
    HDPE cap, sterile, graduation up to 420 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    150 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    10
  • Verschluss-Farbe:
    Gelb
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.